6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H58648.03EA 454 EUR
H58648.03 H58648.06
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Kaava: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739053
CAS-numero: 39811-14-8