5-Bromo-2-chloronicotinic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61154.22EA 548 EUR
H61154.22
5-Bromo-2-chloronicotinic acid 96%
5-Bromo-2-chloronicotinic acid
Kaava: C₆H₃BrClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03844847
CAS-numero: 29241-65-4