4,6-Dichloronicotinic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61381.06EA 227 EUR
H61381.06 H61381.14
4,6-Dichloronicotinic acid 97%
4,6-Dichloronicotinic acid
Kaava: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL numero: MFCD00234146
CAS-numero: 73027-79-9