(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H61409.MDEA 97.3 EUR
H61409.MD H61409.06 H61409.03
(2,6-dimethylphenyl)methanol 98%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Kaava: C₉H₁₂O
MW: 136,194 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128004
CAS-numero: 62285-58-9