Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H61647.14EA 769 EUR
H61647.14 H61647.06
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 98%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Kaava: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20
Sulamispiste: 53…59 °C
Tiheys: 1,155
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00094021
CAS-numero: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1