(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H61820.06EA 491 EUR
H61820.06 H61820.03
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Kaava: C₁₅H₂₁NO₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 53267-93-9