p-Toluenesulphonylsemicarbazide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61949.14EA 177 EUR
H61949.14 H61949.22
p-Toluenesulphonylsemicarbazide 95%
p-Toluenesulphonylsemicarbazide
Kaava: C8H11N3O3S
MDL numero: MFCD00072243
CAS-numero: 10396-10-8
EINECS: 233-857-6