3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
H62665.03EA 1310 EUR
H62665.03 H62665.MD
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₈BFO₃
MW: 252,09 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16996297
CAS-numero: 1417301-67-7