4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H63030.06EA 189 EUR
H63030.06
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Kaava: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
MDL numero: MFCD04973772
CAS-numero: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III