2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H63173.14EA 223 EUR
H63173.14 H63173.22
2-Fluoro-3-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Kaava: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Kiehumispiste: 111 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 19 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,276
Leimahduspiste: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03412242
CAS-numero: 437-86-5
ADR: 6.1,III