(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63234.06EA 130 EUR
H63234.06 H63234.03 H63234.14
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride 98%
(2R,2'R)-Dimethyl-3,3'-disulphanediylbis(2-aminopropanoate) dihydrochloride
Kaava: C₈H₁₈Cl₂N₂O₄S₂
MW: 341,28 g/mol
Sulamispiste: 182…183 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00012490
CAS-numero: 32854-09-4
EINECS: 251-261-4