H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H63257.03EA 198 EUR
H63257.03 H63257.06
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl 98%
H-Asp(OtBu)-OMe·HCl
Kaava: C₉H₁₈ClNO₄
MW: 239,7 g/mol
MDL numero: MFCD00153427
CAS-numero: 2673-19-0