Boc-O-benzyl-D-tyrosine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H63427.06EA
347
EUR
H63427.06
H63427.14
Boc-O-benzyl-D-tyrosine 95%
Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Kaava:
C₂₁H₂₅NO₅ MW: 371,433 g/mol |
MDL numero:
MFCD00038249 CAS-numero: 63769-58-4 |