6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63547.06EA 691 EUR
H63547.06 H63547.03
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 97%
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Kaava: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00462868
CAS-numero: 88145-89-5