5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63605.06EA 122 EUR
H63605.06 H63605.14 H63605.22
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 99+%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,21
Sulamispiste: 114…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00020727
CAS-numero: 1131-18-6
EINECS: 214-463-3