Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H63640.03EA
204
EUR
H63640.03
H63640.06
Fmoc-N-Me-Ile-OH 95%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Kaava:
C₂₂H₂₅NO₄ MW: 367,445 g/mol |
MDL numero:
MFCD00153389 CAS-numero: 138775-22-1 |