7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63693.MDEA 506 EUR
H63693.MD H63693.03
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Kaava: C₉H₁₀ClN
MW: 167,636 g/mol
MDL numero: MFCD05861543
CAS-numero: 82771-60-6