5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63711.06EA 826 EUR
H63711.06 H63711.03 H63711.MD
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Kaava: C8H9NO3
MW: 167,16
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06202342
CAS-numero: 253870-02-9