2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63790.03EA 50.3 EUR
H63790.03 H63790.14 H63790.06
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00748504
CAS-numero: 635-80-3