8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63825.MDEA 171 EUR
H63825.MD H63825.06 H63825.03
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Kaava: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800611
CAS-numero: 54745-74-3