1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64001.14EA 266 EUR
H64001.14 H64001.22 H64001.06
1H-Indazole-3-carboxylic acid 98%
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Kaava: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Sulamispiste: 266…270 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00211066
CAS-numero: 4498-67-3
EINECS: 224-794-5