2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64105.MDEA 63.2 EUR
H64105.MD H64105.06 H64105.03
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04
Sulamispiste: 48…55 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD00052333
CAS-numero: 103962-10-3