Cyclohexylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H64178.03EA 92.8 EUR
H64178.03 H64178.14 H64178.06
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 97%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₂H₂₃BO₂
MW: 210,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038749
CAS-numero: 87100-15-0