3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H64195.06EA 136 EUR
H64195.06 H64195.14
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,083 g/mol
Sulamispiste: 206…210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411930
CAS-numero: 269409-73-6