1-Pyreneboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64211.06EA 456 EUR
H64211.06 H64211.03
1-Pyreneboronic acid 95%
1-Pyreneboronic acid
Kaava: C₁₆H₁₁BO₂
MW: 246,07 g/mol
Sulamispiste: 247…251 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04974062
CAS-numero: 164461-18-1