2-Amino-4-fluoropyridine 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64233.MDEA 98.7 EUR
H64233.MD H64233.06 H64233.03
2-Amino-4-fluoropyridine 98%
2-Amino-4-fluoropyridine
Kaava: C₅H₅FN₂
MW: 112,04 g/mol
MDL numero: MFCD09260906
CAS-numero: 944401-77-8