Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64303.06EA 463 EUR
H64303.06 H64303.03
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Kaava: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Sulamispiste: 105…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861385
CAS-numero: 106896-49-5