4,6-Dichloro-o-cresol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H64312.MDEA 37 EUR
H64312.MD H64312.03 H64312.06
4,6-Dichloro-o-cresol 98%
4,6-Dichloro-o-cresol
Kaava: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Kiehumispiste: 225 °C (kirj.)
Sulamispiste: 52…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00019988
CAS-numero: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9
ADR: ,