Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Varoitus
H64372.14EA 531 EUR
H64372.14 H64372.06
Methyl-5-bromosalicylate 98+%
Methyl-5-bromosalicylate
Kaava: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Sulamispiste: 61…65 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016460
CAS-numero: 4068-76-2
EINECS: 223-776-4