3-Bromocarbazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64437.06EA 288 EUR
H64437.06 H64437.03 H64437.14
3-Bromocarbazole 98%
3-Bromocarbazole
Kaava: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Kiehumispiste: 160 °C (6 mmHg)
Sulamispiste: 195…199 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00222621
CAS-numero: 1592-95-6