2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64461.MDEA 107 EUR
H64461.MD H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Kaava: C₈H₁₂BNO₃
MW: 181,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368870
CAS-numero: 870521-30-5