2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64473.03EA 816 EUR
H64473.03 H64473.MD
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Kaava: C₆H₅ClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095216
CAS-numero: 374633-32-6