3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64546.03EA 223 EUR
H64546.03
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Kaava: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,62 g/mol
Sulamispiste: 242…244 °C
MDL numero: MFCD03791117
CAS-numero: 876-03-9