Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H64568.MDEA 66.2 EUR
H64568.MD H64568.06 H64568.03
Tetrahydropyran-4-methanol 98%
Tetrahydropyran-4-methanol
Kaava: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16
Kiehumispiste: 111…115 °C (15 mmHg)
Leimahduspiste: 61 °C (142 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00457804
CAS-numero: 14774-37-9