2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64605.MDEA 113 EUR
H64605.MD H64605.03 H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Sulamispiste: 81…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00266792
CAS-numero: 64622-16-8