3-Bromobenzamide 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64672.14EA 131 EUR
H64672.14 H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Kaava: C₇H₆BrNO
MW: 200,04 g/mol
Sulamispiste: 156…159 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017127
CAS-numero: 22726-00-7