4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H64673.36EA
987
EUR
H64673.36
H64673.14
4-Bromo-1H-pyrazole 98+%
4-Bromo-1H-pyrazole
Kaava:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol Kiehumispiste: 250…260 °C (kirj.) Sulamispiste: 93…96 °C (kirj.) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00075602 CAS-numero: 2075-45-8 |