4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
Varoitus
H64691.06EA 323 EUR
H64691.06
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Kaava: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09837293
CAS-numero: 310400-38-5