2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64741.MDEA 94.2 EUR
H64741.MD
2,4-Dibromobenzyl alcohol 98%
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Kaava: C₇H₆Br₂O
MW: 265,98 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09996906
CAS-numero: 666747-06-4