5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64821.22EA 1800 EUR
H64821.22 H64821.14 H64821.06
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Kaava: C₅H₃NO₄S
MW: 173,14 g/mol
Sulamispiste: 154…159 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159552
CAS-numero: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4