4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H64887.14EA
1130
EUR
H64887.14
H64887.03
H64887.06
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Kaava:
C₁₉H₁₅NO MW: 273,33 g/mol Sulamispiste: 129…133 °C (kirj.) |
MDL numero:
MFCD00145131 CAS-numero: 4181-05-9 |