2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64888.06EA 285 EUR
H64888.06 H64888.14
2,5-Dihydroxyterephthalic acid 97%
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Kaava: C₈H₆O₆
MW: 198,13 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132933
CAS-numero: 610-92-4
EINECS: 210-239-4