3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H64909.03EA 137 EUR
H64909.03 H64909.14 H64909.06
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid 95%
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Sulamispiste: 123…127 °C
MDL numero: MFCD10697421
CAS-numero: 871126-15-7
ADR: 8,III