tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H64932.03EA 271 EUR
H64932.03 H64932.06 H64932.MD
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01076211
CAS-numero: 195314-59-1
ADR: 8,III