2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64949.03EA 179 EUR
H64949.03 H64949.MD H64949.06
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Kaava: C₄H₄BClN₂O₂
MW: 158,35
MDL numero: MFCD08063113
CAS-numero: 1003845-06-4