Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64957.22EA 1190 EUR
H64957.22 H64957.06 H64957.14
Ethyl-2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Kaava: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Sulamispiste: 90…96 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01569452
CAS-numero: 13362-26-0