3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H64993.06EA 1180 EUR
H64993.06 H64993.03
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Kaava: C6H8ClF3N4
MW: 228,60 g/mol
MDL numero: MFCD09817638
CAS-numero: 762240-92-6