1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H65315.03EA 214 EUR
H65315.03 H65315.06
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Kaava: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
MW: 330,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09831980
CAS-numero: 877399-50-3