3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H66356.MDEA 145 EUR
H66356.MD H66356.03
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Tiheys: 1,936
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08435890
CAS-numero: 92525-10-5