Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H66483.03EA 162 EUR
H66483.03 H66483.06
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate
Kaava: C₁₁H₁₀ClNO₂
MW: 223,66 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03084731
CAS-numero: 27034-51-1